Learn More
Bel-Art™ Flacons de distribution/compte-gouttes SP Scienceware™
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
185 ml
250 ml
500 ml
Description
- Le bouchon de scellage se clipse facilement et reste hermétique même après plusieurs utilisations
- L’ouverture de la pointe est de 0,76 mm (0,030 po)
- En polyéthylène basse densité (PEBD) moulé
Spécification
Spécification
Capacité | 16 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Translucent, Red |
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 12 |
Stérilité | Non-sterile |
Closure Included | Yes |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Reusable |