Learn More
Bel Art™ Refroidisseurs pour flacons cryogéniques et microtubes à centrifuger Cryo-Safe™
Code produit. p-3273160 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc, jaune
Gris, rouge
Transparent, rouge
Capacité:
12 (tube de 0,5 ou 1,5 ml pour puits individuels, inférieurs à 0°C pendant 2,5 heures)
12 (tube ou flacon de 15 ml pour puits individuels, inférieurs à 0°C pendant une durée allant jusqu’à 3 heures)
32 (tube à centrifuger de 0,5 ou 1,5 ml pour puits séparés, inférieurs à 0°C pendant 3 heures)
32 (tube à centrifuger de 0,5 à 2 ml pour puits séparés, inférieurs à -15°C pendant 1,5 heure)
Dimensions (L x l x H):
5,75 x 4 x 3,75 po (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
7,75 x 5,5 x 7,5 po (19,7 x 14 x 19,7 cm)
9,5 x 3,19 x 5,7 in. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm)
Poids (métrique):
0,7 kg
1,6 kg
2 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11784124
Marque: Bel Art™ F188460000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Refroidisseurs de paillasse pour microtubes à centrifuger ou flacons cryogéniques.
Pour une utilisation avec des microtubes à centrifuger ou des flacons cryogéniques.
Contiennent douze tubes de 0,5 ou 1,5 ml dans des puits individuels inférieurs à 0°C pendant 2,5 heures.
  • Corps du refroidisseur rempli d’un gel non toxique qui n’entre pas en contact avec le contenu du refroidisseur
  • Excellent pour le transport en toute sécurité des tubes sensibles à la température
  • Le corps et le couvercle en polycarbonate sont faciles à nettoyer
  • Conception empilable avec pieds en caoutchouc pour empêcher le glissement
  • Les mini-refroidisseurs sont dotés de poignées latérales moulées, les refroidisseurs Junior et Maxi sont dotés d’une poignée de transport en métal repliable qui permet de retenir le couvercle
  • Stocker les refroidisseurs à -15°C à -15°C pendant 24 heures avant utilisation
  • Stocker les refroidisseurs à -0°C à -20°C pendant quelques heures avant utilisation
  • Stocker les refroidisseurs à -20°C à -20°C pendant 24 heures avant utilisation
Spécification
Hauteur (métrique) 9,5 cm
Hauteur (impériale) 3,75 in
Longueur (métrique) 14,5 cm
Longueur (impériale) 5,75 in
Largeur (métrique) 10,0 cm
Largeur (impériale) 4 po
Dimensions (L x l x H) 5,75 x 4 x 3,75 po (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
Poids (impériale) 1,5 lb
Poids (métrique) 0,7 kg
Matériau Polycarbonate
Type Mini-refroidisseur
Couleur Transparent, rouge
Capacité (métrique) 12 tubes
Capacité 12 (tube de 0,5 ou 1,5 ml pour puits individuels, inférieurs à 0°C pendant 2,5 heures)
Autoclavable Autoclavable
Régulation de la température No
Gamme de températures -20°C