Learn More
Bel-Art™ Cylindres de clonage
Code produit. p-176628 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions:
Grand format
Moyenne
Petite, moyenne, grande (taille)
S
Conditionnement:
40 pièces
50 pièces
Code produit. 10246182
Marque: Bel-Art™ F378470300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabrication en PS. Les cylindres de clonage SP Scienceware™ facilitent l’isolation de clones cellulaires individuels.
Fabrication en PS.Les cylindres de clonage SP Scienceware™ facilitent l’isolement des clones de cellules individuelles.
  • Conique
  • Bonne surface d’étanchéité
  • Polystyrène
  • Stérile
Informations sur la commande
Chaque taille est fournie sous forme de cinq sachets de 10 cylindres chacun ; Le pack de différentes tailles contient quatre sachets de 10 cylindres de chaque taille
Spécification
Matériau Polystyrène
Diameter (Metric) Inside 9,5 mm
Diamètre (métrique) 13 mm
Hauteur (métrique) 11 mm
Stérilité Stérile
Diamètre (impériale) intérieur 0.37 in
Type de produit Cylindre de clonage
Hauteur (impériale) 0.443 in
À utiliser avec (application) Isolement et propagation de clone individuel
Dimensions Grand format