Learn More
Bel-Art™ Cylindres de clonage
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions:
Grand format
Moyenne
Petite, moyenne, grande (taille)
S
Conditionnement:
40 pièces
50 pièces
Description
Fabrication en PS.Les cylindres de clonage SP Scienceware™ facilitent l’isolement des clones de cellules individuelles.
- Conique
- Bonne surface d’étanchéité
- Polystyrène
- Stérile
Informations sur la commande
Chaque taille est fournie sous forme de cinq sachets de 10 cylindres chacun ; Le pack de différentes tailles contient quatre sachets de 10 cylindres de chaque taille
Spécification
Spécification
| Matériau | Polystyrène |
| Diameter (Metric) Inside | 4,7 mm, 6,4 mm, 9,5 mm |
| Diamètre (métrique) | 4.7 mm, 6.4 mm, 9.5 mm |
| Hauteur (métrique) | 8 mm, 11 mm |
| Stérilité | Stérile |
| Diamètre (impériale) intérieur | 0,185 po, 0,251 po, 0,37 po |
| Type de produit | Cylindre de clonage |
| À utiliser avec (application) | Isolation des clones de cellules individuelles |
| Dimensions | Petite, moyenne, grande (taille) |