Learn More
Bel-Art™ Hotte filtrante à haute visibilité SP Scienceware™
Code produit. p-4011644 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
65,7 cm
111,4 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15564034
Marque: Bel-Art™ F500201010
Includes
Laboratoire, salle de classe ou secteur industriel
Hotte filtrante à haute visibilité SP Scienceware™ permettant d’évacuer en toute sécurité les vapeurs et poussières nocives ou potentiellement dangereuses.
  • Fenêtre à guillotine polvalente à 3 positions
  • PC transparent offrant une visibilité et une durabilité optimales
500201010
  • Position supérieure simple : orifice d’aération de 6 po de diamètre extérieur
  • Diamètre extérieur : 24 x 25,8 x 26,12 po (P x l x H) (61x 65,7 x 66,4 cm)
  • Diamètre intérieur : 20 x 24 x 24 po (P x l x H) (50,8 x 61 x 61 cm)
  • Espace intérieur : 11,67 pieds cubes (0,18 m)
500202010
  • Position supérieure double : orifice d’aération de 6 po de diamètre extérieur
  • Diamètre extérieur : 24 x 43,8 x 26,1 po (P x l x H) (61 x 111,4 x 66,4 cm)
  • Diamètre intérieur : 20 x 42 x 24 po (P x l x H) (50,8 x 106,7 x 61 cm)
  • Espace intérieur : 11,67 pieds cubes (0,18 m)
Spécification
Type de produit Hotte filtrante
Revêtement Uncoated
Type de filtre Unfiltered
Type d’éclairage None
Matériau PC
Profondeur (impériale) 24 in
Profondeur (métrique) 61 cm
Dimensions (L x l x H) 65.7 x 61.0 x 66.3 cm
Hauteur (impériale) 26 in
Site Laboratory, Classroom
Largeur (impériale) 25,87 in
Largeur (métrique) 65,7 cm