Learn More
Bel-Art™ Nettoyant anti-buée pour optique SP Scienceware™ Cleanware™ Code produit.: 12942570
Bel-Art™ Nettoyant anti-buée pour optique SP Scienceware™ Cleanware™
Code produit. 12942570 Tous les produits SP Scienceware Produits
Nettoyant pour lentilles, 60 mL (2 oz.)
Click to view available options
Description:
Nettoyant pour lentilles
Quantité:
60 mL (2 oz.)
Code produit. 12942570
Marque: Bel-Art™ F248420001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Nettoie les optiques en verre et en plastique. Le nettoyant anti-buée pour optiques Bel Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ offre une protection antistatique et anti-buée.
  • Peut être utilisé sur les microscopes
  • Fourni dans un flacon pratique de 59 ml (2 oz)
  • Le bouchon refermable permet de distribuer le liquide au goutte à goutte ou en continu sur la lentille
  • Tient facilement dans une poche ou un sac
Spécification
Dimensions (L x l) 3.5 x 10 cm (13⁄8 x 4 in.)
Hauteur (impériale) 5 in.
Largeur (impériale) 2 in.
Revêtement de la lentille Uncoated
Description Nettoyant pour lentilles
Type de produit Cleaning Solution
Quantité 60 mL (2 oz.)
Matériau Cloth
Jetable Limited-use
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol, 3-butoxypropan-2-ol, sodium2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Nettoyant anti-buée pour optique SP Scienceware™ Cleanware™ >