Learn More
Bel-Art™ Sachets autoclavables haute température SP Scienceware™ Clavies™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 in
15 x 8 po (38,1 x 20 cm)
25,4 x 20 cm (10 x 8 po)
30 x 20 cm (12 x 8in.)
30,48 x 25,4cm (12 x 10 po)
38,1 x 25,4cm (15 x 10 po)
61 x 30 cm (24 x 12'')
76 x 61 cm (30 x 24in.)
91 x 61 cm (36 x 24in.)
Conditionnement:
100 pièces
Description
Includes
Dispositifs de fermeture pour sachets et porte-sachets vendus séparément.
Résistent à des températures élevées pour réduire la durée de l’autoclavage
- Convient pour la mise au rebut des boîtes de Pétri, des filtres à membrane, des plaques de culture multipuits, des pipettes, etc.
- En polypropylène robuste, transparent, de 0,05 mm (2 mil) d’épaisseur
- Autoclavable à la vapeur à 275°F (135°C)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g. |
| Type de bouchon | Zip Tie |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Single-use |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Épaisseur (métrique) | 0,050 mm |
| Épaisseur (impériale) | 2 mil |
| Dimensions (L x l) | 76 x 61 cm (30 x 24in.) |
| Afficher plus |