Learn More
Bel-Art™ Supports sachets pour matières contaminées SP Scienceware™ Clavies™
Produktkod. 11787864 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Hauteur (impériale):
18,5 in
21,5 in
27,2 in
Förpackningsstorlek
1 pièce
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11787864
missing translation for 'mfr': Bel-Art™ F131920002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Permettent de garder les sacs ouverts, prêts à l'emploi
  • Cadre filaire en acier inoxydable économique et léger
  • Plateau inférieur en polypropylène orange très visible pour une identification facile en tant que système de confinement des risques biologiques
  • Le plateau sert de puits de confinement en cas de fuite du sachet
  • Autoclavable à 121°C (250°F) et résistant au lave-vaisselle
  • L’assemblage est facile et permanent
  • Les modèles moyens et grands peuvent être utilisés avec un couvercle en polypropylène autoclavable (Mfr. N° F13192-0102) pour améliorer l’assainissement
Specifikationer
Autoclavable Autoclavable
Couleur Argent, orange
Jetable Reusable
À utiliser avec (application) Conçu pour maintenir le sac et son contenu en toute sécurité
À utiliser avec (équipement) Sachets moyens pour déchets contaminés Clavies™ 01-826B, 01-826-6, 01-827C, 01-814-2, 01-815B, dimensions 61 x 76 cm
Comprend Cadre en fil d’acier inoxydable et fond en polypropylène orange, support en fil de plastique, clips de fermeture
Matériau Acier inoxydable
Stérilité Stérile
Montage Paillasse
Dimensions Moyenne
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm
Hauteur (impériale) 21,5 in
Hauteur (métrique) 54,6 cm
Type de produit Support pour sachet pour matières contaminées
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.