Learn More
Bel-Art™ Supports sachets pour matières contaminées SP Scienceware™ Clavies™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Hauteur (impériale):
18,5 in
21,5 in
27,2 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cadre filaire en acier inoxydable économique et léger
- Plateau inférieur en polypropylène orange très visible pour une identification facile en tant que système de confinement des risques biologiques
- Le plateau sert de puits de confinement en cas de fuite du sachet
- Autoclavable à 121°C (250°F) et résistant au lave-vaisselle
- L’assemblage est facile et permanent
- Les modèles moyens et grands peuvent être utilisés avec un couvercle en polypropylène autoclavable (Mfr. N° F13192-0102) pour améliorer l’assainissement
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Argent, orange |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour maintenir le sac et son contenu en toute sécurité |
| À utiliser avec (équipement) | Petits sachets pour matières contaminées Clavies™ 01-826A, 01-826-5, 01-827B, 01-814-1, 01-815A, dimensions 30 x 61 cm |
| Comprend | Cadre en fil d’acier inoxydable et fond en polypropylène orange, support en fil de plastique |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Stérilité | Stérile |
| Montage | Paillasse |
| Dimensions | S |
| Afficher plus |