Learn More
Bel-Art™ Grattoir rigide biseauté SP Scienceware™
Bords lisses et arrondis sur les côtés.
Marque: Bel-Art™ H36819-0000
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Lame en PS plate de 5,9 cm (2,5 po) de large
- Bords pointus effilés et légèrement incurvés
- En matériaux approuvés par la FDA pour un contact direct avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
Spécification
Grattoir rigide biseauté | |
Bords lisses et arrondis sur les côtés | |
4,25 in | |
10,8 cm |
Conique | |
9,125 in | |
23,2 cm |