Learn More
Bel-Art™ Porte-stylo Captor™ SP Scienceware™
Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Quantité:
3 Paquets
Unit Size:
3 pièces
Description
- Pour éviter de perdre les capuchons et de risquer de contaminer des échantillons
- Convient aux marqueurs Sharpie™ ou stylos similaires avec clip de poche
- Montage avec une fixation refermable Dual Lock™ à ajustement par pression sur n’importe quelle surface plane, notamment les incubateurs, congélateurs, centrifugeuses, hottes ou paillasses
- PC noir
- 1 × 1 × 2 Po (L x l x H) (2,5 × 2,5 × 5,1 cm)
Specifications
Specifications
| Type de pointe | Felt Tip |
| Type de produit | Porte-stylo |
| Couleur | Noir |
| Matériau | PC |
| À utiliser avec (application) | Convient aux marqueurs Sharpietrade; ou stylos similaires avec clip de poche |
| À utiliser avec (équipement) | S’attache à une fixation refermable double verrouillage à ajustement serré |
| Quantité | 3 Paquets |
| Hauteur (impériale) | 2 po |
| Longueur (impériale) | 1 po |
| Largeur (impériale) | 1 po |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction