Learn More
Bel-Art™ Boîtes à déchets pour verre brisé SP Scienceware™
Les récipients d’élimination en verre robuste et résistant aux perforations récupèrent en toute sécurité le verre de laboratoire cassé et jeté. Les boîtes d’élimination de verre brisé Bel Art™ SP Scienceware™ sont clairement étiquetées et très visibles.
Marque:  Bel-Art™ F24653-0001
Code produit. 11302204
  • 135.00€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Contient 10 litres. Les boîtes d’élimination de verre brisé Bel Art™ SP Scienceware™ offrent une mise au rebut sûre de la verrerie de laboratoire brisée et dangereuse.
  • Un récipient en carton ondulé robuste est fourni avec un sac en polyéthylène 2 mil d’épaisseur pour contenir des fragments de verre cassés et des liquides déversés
  • Illustrations avec images graphiques pertinentes en quatre langues (anglais, allemand, français, espagnol)
  • Emballage plat pour économiser de l’espace et réduire les frais d’expédition. Il est rapidement assemblé
  • Ne répond pas aux exigences DOT
  • Récipients sûrs résistants aux perforations destinés à la verrerie brisée
  • Modèle de sol pouvant contenir 40 lb. (18 kg) de déchets
Spécification
Spécification
10 l
Green
69 cm
30 cm
12 in
27 in
Safety Container
2,3 gal
12 x 12 x 27 po (30 x 30 x 69 cm)
30 cm
Non autoclavable
12 in
Corrugated Cardboard
Nom du produit
Bel-Art™ Boîtes à déchets pour verre brisé SP Scienceware™ > Capacité : 2,3 gal./10 l, 40 lbs./18 kg