Learn More
Bel-Art™ Cartons à déchets pour l’incinération des déchets contaminés SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (impériale):
14,4 gal
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Carton ondulé avec couvercle équipé d’un rabat
- Revêtu d’un sachet en polyéthylène pour déchets à risque biologique transparent de 1,5 ml résistant aux déchirures, aux perforations
- Marquage risque biologique avec des couleurs vives pour une identification immédiate et continue
- Instructions en anglais, espagnol, français et allemand
- À utiliser avec le couvercle réutilisable Bel-Art pour carton à risque biologique (Mfr. Réf. F-132040000)
- Dimensions 12 x 12 x 27 po
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 14,4 gal |
| Couleur | Rouge, Blanc |
| Dimensions (L x l x H) | 12 x 12 x 27 po. (30,5 x 30,5 x 68,6 cm) |
| Hauteur (métrique) | 68,6 cm |
| Longueur (métrique) | 30,5 cm |
| Largeur (métrique) | 30,5 cm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau de revêtement | Polyéthylène |
| À utiliser avec (application) | Pour la manipulation et l’élimination adéquates des déchets contaminés |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Afficher plus |