Learn More
Bel-Art™ Burettes à remise à zéro automatique en verre SP Scienceware™
Le système fermé empêche toute contamination externe
Marque:  Bel-Art™ F37915-0525
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Code produit. 10027839
  • 375.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-10-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Bras de vidange avec robinet d’arrêt en verre à alésage de 2 mm.
Description
Description
  • Presser le flacon en PE flexible pour faire monter le liquide dans la burette ; L’excès de liquide s’écoule automatiquement dans le réservoir
  • Les burettes en verre borosilicaté à remise à zéro automatique sont dotées de graduations blanches de 0,1 ml faciles à lire
  • Robinet d’arrêt en verre à alésage de 2 mm sur le bras de vidange pour une distribution régulière et contrôlée
  • La base en plastique large et stable est amovible pour faciliter le nettoyage
  • Précision des graduations de classe A, à 1 % du volume total
Spécification
Spécification
Bouchon à vis
23,5 in
0,1 mL
Bras de vidange avec robinet d’arrêt en verre à alésage de 2 mm, base en plastique stable, flacon en PE
Burette à remise à zéro automatique
25 ml
Verre borosilicaté
60 cm
500 ml