Learn More
Bel-Art™ Agitateur magnétique à turbine pneumatique SP Scienceware™
Agitateur compact à faible encombrement, optimal pour les récipients d’agitation ne dépassant pas 1 litre
Marque:  Bel-Art™ F37002-0000
75.19 EUR valable jusqu'au 2025-05-09
Utilisez le code promo "24143" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10420394
  • 93.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Une tubulure est fournie pour la connexion à une alimentation en air.
Description
Description
  • N’utilise que 3 à 8 psi (21 à 55 kPa) pour entraîner l’agitateur magnétique
  • Idéal pour une utilisation dans un environnement présentant des vapeurs de solvants potentiellement explosives
  • Peut être utilisée avec des barreaux d’agitation magnétiques d’une longueur de 2,5 cm (1 po) maximum
  • Élimine le risque d’étincelles provenant des sources électriques
  • En PS résistant aux chocs pour une longue durée de vie et un nettoyage facile en cas de déversements
Spécification
Spécification
0 à 2 000 tr/min
Polystyrène
None
0/1 V
4 in
0,75 in
Air Operated Turbine Magnetic Stirrer
1
1 L
Round
4 x 0,75 in (102 x 19 mm)
102 mm
19 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Bel-Art™ Agitateur magnétique à turbine pneumatique SP Scienceware™ > 3 à 8 psi (21-55 kPa) ; 4 x 0,75 po (102 x 19 mm)