Learn More
Bel-Art™ Pince à vis en plastique acétal SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
3 pièces
Description
Commande marche / arrêt complète et réglage suffisamment précis pour remplacer les robinets d’arrêt dans de nombreuses applications
- S’installe sans déconnecter la tubulure ni interrompre le fonctionnement
- Compatible avec les tubulures flexibles de 14 mm (0,5 po) de D.E. maximum
- Résiste aux acides, aux alcalis et aux solvants organiques
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Quantité | 3 |
| Type | Pince à vis |
| Matériau | Plastique (acétal) |
| À utiliser avec (équipement) | Pour tubulures de dia. ext. 0,5 po (1,27 cm) |
| Longueur (impériale) | 2,31 po |
| Longueur (impériale) d’ouverture | 0 à 0,5 po |
| Longueur (métrique) | 5,867 cm |
| Longueur (métrique) d’ouverture | de 0 à 1,27 cm |
| Couleur | Blanc |
| Afficher plus |