Learn More
Bel-Art™ Couvercles SP Scienceware™ pour plaques DeepWell 96
Code produit. 10350981 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 10350981
Marque: Bel-Art™ F378600004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couvercles pour plaques DeepWell 96 Bel-Art™ SP Scienceware™. Réduisez l’évaporation et empilez les plaques de manière stable en toute sécurité.
  • Couvercles pour plaques DeepWell 96 SP Scienceware (F378600001, F378600000)
  • Un couvercle en polypropylène (PP) spécialement conçu et doté d’un détrompeur sépare chaque puits avec une bague d’étanchéité pour réduire l’évaporation et permet d’empiler les plaques de manière stable en toute sécurité
  • Les couvercles possèdent une encoche et ne s’emboîtent que dans un sens
Spécification
Code-barres No Barcode
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Couleur Naturel
Type de produit Well Plate Lid
À utiliser avec (équipement) Plaques DeepWell à 96 puits SP Scienceware (F378600001, F378600000)
Matériau PP
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits No Bottom
À utiliser avec (application) Pour divers procédés et opérations tels que les séquençages, les précipitations et les dilutions