Learn More
Bel-Art™ Sachets pour l’élimination de matières contaminées de 1,5 mil d’épaisseur SP Scienceware™
Code produit. 11302164 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (impériale):
13 à 20 gal.
2 à 4 gal.
20 à 30 gal.
40 à 55 gal.
5 à 9 gal.
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Code produit. 11302164
Marque: Bel-Art™ F131641923
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comprennent le symbole de risque biologique noir et les procédures de précaution imprimées en quatre langues. Les Sachets pour l’élimination de matières contaminées de 1,5 mil d’épaisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ sont autoclavables et efficaces pour l’élimination des matières biologiquement dangereuses.
Symbole noir de danger biologique et recommandations sur les précautions à prendre imprimées en quatre langues. Les sachets pour l’élimination de matières contaminées de 1,5 mil d’épaisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ sont autoclavables et efficaces pour l’élimination des matières biologiquement dangereuses.
  • Les sachets en polypropylène rouge vif comprennent le symbole de risque biologique noir
  • Les procédures de précaution sont imprimées sur le sachet en anglais, espagnol, français et allemand pour plus de sécurité
  • Le patch de stérilisation s’assombrit lorsqu’il est soumis à une stérilisation à la vapeur
  • Vapeur haute température autoclavable à 135°C (275°F)
  • Tests de résistance aux déchirures ASTM 1922 et d’impact ASTM 1709 Dart réussis
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Description L 19 x H 23 po (48 x 58cm)
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 5 à 9 gal.
Capacité (métrique) 22,7 L à 34,06 L
Certifications/Conformité Résistance aux déchirures ASTM 1922, résistance aux impacts ASTM 1709
Type de bouchon Zip Tie
Couleur Rouge
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Pour traiter les déchets contaminés
Comprend Indicateur de stérilisation pré-imprimé, marqué par le symbole de danger biologique standard ou les recommandations sur les précautions à prendre en anglais, français, allemand et espagnol
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,279 mm
Épaisseur (impériale) 1,50 mil
Dimensions (L x l) 19 x 23 in
Longueur (impériale) 23 in
Longueur (métrique) 58.4 cm
Largeur (impériale) 19 in
Largeur (métrique) 48 cm
Hauteur (impériale) 23 po
Hauteur (métrique) 58 cm
Type de produit Sachet pour l’élimination de matières contaminées