Learn More
Bel-Art™ Système de prélèvement à aspiration par le vide HiFlow
Code produit. 15858767 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15858767
Marque: Bel-Art™ F199170250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Système de prélèvement à aspiration par le vide compact, portatif HiFlow, idéal pour l’aspiration par le vide d’une grande variété de liquides, incluant les milieux de culture tissulaire, les surnageants et les déchets chimiques, et disponibles avec la pompe de force originale ou HiFlow.
Compact, portable HiFlow Vacuum Aspiration Collection system ideal for vacuum aspiration of a variety of liquids, including tissue culture media, supernatants, and chemical wastes and available with the original strength or HiFlow pump.
  • Autonome - ne nécessite pas de système de vide externe      
  • Léger avec flacon de 3,78 litres (1,0 ga), tubulure
  • Pompe intégrée sans entretien, pratique pour aspirer rapidement des liquides
  • Débit supérieur pour un fonctionnement fiable avec des cônes de pipette possédant jusqu’à 8 canaux même avec 4 canaux vides
  • Déconnexions rapides facilitant le retrait, le vidage et le remplacement du flacon
  • Faible niveau de bruit (76 dbs maximum à 1 m) ; Vibration minimale de la pompe
  • Le flacon de collecte en PP résistant aux produits chimiques et à la corrosion possède une paroi épaisse et un évent de sécurité pour prévenir une implosion provoquée par le vide
  • Le filtre hydrophobe remplaçable protège le moteur de la pompe contre la pénétration du liquide
  • Le flacon de prélèvement, le couvercle, la tubulure et les connecteurs sont autoclavables à 121°C ; Tous maintenus dans le logement en PP de la pompe
  • Fourni avec une prise UE (adaptateur nécessaire pour une utilisation au Royaume-Uni)
Garantie
Garantie de 1 an
Spécification
Comprend Le transformateur comprend un cordon supplémentaire pour les sorties de type C à 220 V
Certifications/Conformité UL, CE et CSA
Dimensions (L x l x H) 23,2 x 17,1 x 43,8 cm (9,12 x 6,75 x 17,25 po.)
Type de bouchon UE
Débit 23 LPM
Type de pompe Système de pompe HiFlow
Pression maximale 3 psi
Tension 110/120 V