Learn More
behr Labor-Technik™ Dispositif d’extraction Behrotest™ pour système d’extraction à chaud Twisselmann
Extracteurs pour multi-échantillons.
9005.00€
Spécification
Type de produit | Dispositif d’extraction |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système d’extraction à chaud Twisselmann |
Comprend | Supports |
À utiliser avec (application) | Extraction de solvants |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10245152
|
behr Labor-Technik™
B00218424 |
6 x 100 ml |
9005.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Extraction selon la méthode Twisselmann
- Extraction à chaud continue
- Améliore la solubilité et réduit le temps d’extraction
- Réglage individuel de l’énergie pour chaque position d’échantillon
- La barrette de distribution d’eau de refroidissement assure un refroidissement uniforme aux positions des échantillons
- Bord de condenseur pratique pour déposer en toute sécurité le condenseur entre les extractions chaudes
- Supports pour maintenir en toute sécurité les pièces d’extraction intermédiaires après avoir retiré le récipient d’échantillon
Spécification
Dispositif d’extraction | |
Système d’extraction à chaud Twisselmann | |
Supports | |
Extraction de solvants |