Learn More
behr Labor-Technik™ Réservoir d’eau de dilution behrotest™
Click to view available options
Volume (métrique):
30 L
60 L
Diamètre (métrique):
350 mm
400 mm
Comprend:
Avec frittés de distributeur et connexion d’air comprimé
Frittés de distributeur et connexion d’air comprimé, tuyau de refroidissement en acier inoxydable interne et connexion pour thermostat de recirculation
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Inclut la configuration de l’aération, l’affichage du niveau et le taraud d’arrêt
- Coloré (protection contre la lumière), avec couvercle pour un nettoyage aisé
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Volume (métrique) | 30 L |
| Comprend | Frittés de distributeur et connexion d’air comprimé, tuyau de refroidissement en acier inoxydable interne et connexion pour thermostat de recirculation |
| Matériau | PEBD |
| Type | Réservoir d’eau de dilution |
| Hauteur (métrique) | 500 mm |
| Diamètre (métrique) | 350 mm |