missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Filets à barbe et à cheveux
GREENER_CHOICE

Recyclez les filets à barbe et à cheveux à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.

Marque:  Terracycle™ CS43-M-FR

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17875825

  • 168.31€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER

  • Filets à cheveux, bonnets et charlottes de protection jetables
  • Filets à barbe, protège-barbes jetables

Nombre approximatif d'unités de déchets acceptés :

  • Petite : 1000
  • Moyenne : 2700
  • Grande : 5000

MERCI DE NE PAS INCLURE :

  • Tout autre équipement de protection individuelle jetable tels que les masques, gants et blouses.
  • Les déchets médicaux. Cela comprend les matières contaminées par du sang et des fluides corporels qui proviennent de structures médicalisées, notamment de structures hospitalières, soins à domicile, cabinets médicaux, dentistes, banques de sang, cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche, etc.
  • Tout déchet considéré comme dangereux  (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
Spécification

Spécification

15 kg
Beige, Green, Red, White
Single-use
Medium
Non autoclavable
Recycling Box
33 lb.
30.5 x 30.5 x 84 cm
Yes
Non stérile
Cardboard, Plastic
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions