missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Filets à barbe et à cheveux
Recyclez les filets à barbe et à cheveux à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.
Marque: Terracycle™ CS43-S-FR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Filets à cheveux, bonnets et charlottes de protection jetables
- Filets à barbe, protège-barbes jetables
Nombre approximatif d'unités de déchets acceptés :
- Petite : 1000
- Moyenne : 2700
- Grande : 5000
MERCI DE NE PAS INCLURE :
- Tout autre équipement de protection individuelle jetable tels que les masques, gants et blouses.
- Les déchets médicaux. Cela comprend les matières contaminées par du sang et des fluides corporels qui proviennent de structures médicalisées, notamment de structures hospitalières, soins à domicile, cabinets médicaux, dentistes, banques de sang, cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche, etc.
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
Spécification
7 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Small | |
Non autoclavable | |
Recycling Box |
15 lb. | |
25 x 25 x 46 cm | |
Yes | |
Non stérile | |
Cardboard, Plastic |