Learn More
Chemsplash Beard Mask Non Woven Disposable
GREENER_CHOICE
Code produit. 30058416
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Green
Red
Yellow
Conditionnement:
1000 pièces
Codice prodotto. 30058416
missing translation for 'mfr': Chemsplash 2505.600.999
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Disposable Beard Mask is made from a non-woven material that comes in a one size fits all.
Non-Woven Beard Mask
  • Material: Non-Woven
  • Features:
    • Elasticated
    • 100% Latex Free
    • 18 in.
    • PFAS Free
The Disposable Beard Mask is made from a non-woven material, designed as a one-size-fits-all solution. An elasticated strap ensures a secure fit to the face, making it suitable for use in BRC-approved work areas and the pharmaceutical industry.
Specifica
Type General Purpose Beard Cover
Dimensions One Size
Matériau Polypropylène
Couleur Green
Jetable Single-use
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 18 in.
Longueur (métrique) 45 cm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato