Learn More
Chemsplash Beard Mask Non Woven Disposable
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Green
Red
Yellow
Description
Non-Woven Beard Mask
- Material: Non-Woven
- Features:
- Elasticated
- 100% Latex Free
- 18 in.
- PFAS Free
The Disposable Beard Mask is made from a non-woven material, designed as a one-size-fits-all solution. An elasticated strap ensures a secure fit to the face, making it suitable for use in BRC-approved work areas and the pharmaceutical industry.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Contenu recyclé
Spécification
Spécification
Type | General Purpose Beard Cover |
Dimensions | One Size |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Bleu |
Jetable | Single-use |
Sans latex | Oui |
Longueur (impériale) | 18 in. |
Longueur (métrique) | 45 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chemsplash Beard Mask Non Woven Disposable >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu