Learn More
Buerkle™ Béchers avec poignée et graduations transparentes
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Description
- PP (polypropylène)
- Translucide
- Autoclavables
- Gradué pour la mesure
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) de la base | 40 mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 50 mm |
Capacité (métrique) | 100 mL |
Matériau | Polypropylene |
À utiliser avec (application) | Suitable for Use with Foodstuffs |
Hauteur (métrique) | 80 mm |
Comprend | Poignée |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Béchers avec poignée et graduations transparentes >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu