Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bécher Griffin en PFA Chemware™
Code produit. 12366988
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conçu pour être transparent pour une visualisation facile et gradué pour une mesure facile. Le bécher Griffin en PFA Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ dispose d’un fond spécialement usiné conçu pour un transfert thermique rapide et efficace.
  • Peut être chauffé jusqu’à 500°F (260°C) et utilisé dans un micro-ondes
  • Idéal pour les applications ultras pures
  • Faible teneur en ions métalliques pour l’analyse des métaux à l’état de traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 8.45 oz.
Diamètre (impériale) supérieur 2.8 in.
Diamètre (métrique) supérieur 71,6 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau PFA
Hauteur (impériale) 3 in.
Hauteur (métrique) 76,2 mm
Type Bécher