Learn More
Fisherbrand™ Pince pour bécher
Code produit. 11769327 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Béchers jusqu’à 5 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11769327
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec un ensemble de mâchoires, l’une fixe et l’autre pouvant pivoter, pour un alignement précis.
  • Construite en alliage et en acier inox avec quatre mâchoires recouvertes de caoutchouc par paires opposées
  • Entièrement pivotantes en acier inox
  • Actionnés par des doigts coniques de positionnement nickelés et deux vis
  • La pince accepte des articles d’un diamètre pouvant atteindre 175 mm
  • Pour une utilisation avec des béchers allant jusqu’à 5 L
Spécification
Type Pince pour bécher
Matériau Alliage, acier inox
À utiliser avec (équipement) Béchers jusqu’à 5 L
Dimensions (métrique) de la poignée 175 mm
Jaw Type À 4 broches, revêtement en caoutchouc
Revêtement Rubber