Learn More
Scientific Industries Bead Genie
The Bead Genie is a bead beater ideal for lysing, extraction, or homogenization applications, utilizing an aggressive vertical mixing motion. No additional accessories necessary for use.
Marque: Scientific Industries SI-B101
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 6.35020kg
Description
- L’abatteur à billes utilise un mouvement de mélange vertical agressif idéal pour les applications de lyse, d’extraction ou d’homogénéisation
- Les billes sont également disponibles mais vendues séparément
Spécification
Bead Genie | |
230 V | |
6,5 po | |
13 po | |
6,5 po | |
4,8 po | |
Coulage de zinc | |
Applications de lysing, d’extraction ou d’homogénéisation | |
12 microtubes, 6 tubes de 15 ml et 3 tubes de 50 ml | |
de 500 à 4 800 mouvements/min (250 à 2 400 tr/min) | |
1 s à 99 min, ou en continu | |
13 lb |
10/240/440 V | |
47/63 Hz | |
165 mm | |
330 mm | |
165 mm | |
122 mm | |
CE | |
Supports de tubes et microbilles | |
Porte-tube | |
Pas de prise | |
Vertical et horizontal | |
6 kg |