Learn More
BD Green Nucleic Acid Stain
Useful for discrimination of viable from nonviable cells, DNA content analysis in fixed cells, or nuclear counterstaining for fixed cells in immunofluorescence or flow cytometry applications. BD Via-Probe™ Green Nucleic Acid Stain brightly stains nonviable or fixed cells with permeable membranes.
169.00€ - 452.00€
Spécification
À utiliser avec (application) |
|
---|---|
Couleur | Green |
Type de produit | Green Nucleic Acid Stain |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15884529
|
BD
565799 |
0.1 mL |
169.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15814539
|
BD
565802 |
0.5 mL |
452.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Green Nucleic Acid Stain has an excitation maximum of 503nm, and is best excited by the blue laser
- It has an emission maximum of 526nm
Spécification
|
|
Green | |
Green Nucleic Acid Stain |