Learn More
BD Porte-tubes Vacutainer™
Click to view available options
Dimensions:
Étalon
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Compatible avec l’ensemble du système de prélèvement sanguin BD Vacutainer
- Taille standard, transparent
- Non stérile
- Transparent
- À usage unique, non empilable
- Sans latex
Compliance
Conforme au Bulletin d’information sur la sécurité et la santé (SHIB) de l’OSHA relatif à la mise au rebut des aiguilles contaminées et des porte-tubes sanguins utilisés pour la phlébotomie
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Réduit les risques de contact avec des agents pathogènes transmissibles par le sang par rapport aux supports réutilisables |
| Sans latex | Oui |
| Dimensions | Étalon |
| Type de produit | Porte-tubes |
| Stérilité | Non stérile |