Learn More
BD Porte-aiguilles à libération rapide Vacutainer™ Pronto™
Code produit. 10528554
Click to view available options
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 10528554
Marque: BD 368872
Conçu pour empêcher un serrage excessif lorsque l’aiguille est fixée
  • Support en plastique réutilisable (100 utilisations estimées par support), conçu pour une utilisation avec toutes les aiguilles d’échantillons simples et multiples BD Vacutainer, les ensembles de prélèvement sanguin et l’adaptateur Luer
  • Conçu pour éviter un serrage excessif lorsque l’aiguille est fixée et pour faciliter une libération aisée et sans problème
  • Ne nécessite aucun assemblage et peut être utilisé avec n’importe quel conteneur d’objets tranchants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Évitez de trop serrer lorsque l’aiguille est fixée
À utiliser avec (équipement) Aiguilles d’échantillonnage uniques et multiples BD Vacutainer, système de prélèvement sanguin et adaptateur Luer
Matériau Plastique
Type de produit Porte-aiguilles à libération rapide