Learn More
BD Jeu de réactifs de substrat TMB
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Format:
Kit ELISA
Förpackningsstorlek:
1 kit
Beskrivning
Innehåller
- Réactif de substrat A, 300 ml
- Réactif de substrat B, 300 ml
- Laisser les réactifs à température ambiante avant utilisation (laisser 30 minutes pour ce procédé)
- Jeter toutes les solutions de travail restantes après utilisation
Specifikationer
Specifikationer
| Type de produit | Substrat ELISA |
| Format | Kit ELISA |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Contenus des kits | Réactif de substrat A, 300 mlbrRréactif de substrat B, 300 ml |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- TMB Substrate Reagent Set
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H311 + H331-Toxique par contact cutané ou par inhalation.
- H331-Toxique par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/secouriste.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser eau pulvérisée, brouillard, CO2, agent chimique sec ou mousse résistant aux alcools. pour l'extinction.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P235-Tenir au frais.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans une installation detraitement et d'élimination appropriée,conformément aux lois et aux réglementat.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrogen peroxide, tin dichloride
Usage exclusivement réservé à la recherche
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering