Learn More
BD Systèmes de récupération d’antigènes Retrievagen
Recommandé pour les sections de tissus enrobés de paraffine et fixées au zinc et à la formaline qui montrent une réactivité sous-optimale ou aucune réactivité avec des anticorps pour la coloration immunohistochimique
Marque: BD 550527
Description
10 % de formaline tamponnée neutre fixent le tissu par la réticulation des protéines, pouvant entraîner un changement conformationnel ou le “masquage” de l’épitope antigénique et conduisant à une réactivité réduite ou absente des anticorps. Les systèmes de récupération d’antigène BD Retrievagen sont conçus pour démasquer l’épitope et améliorer la coloration des anticorps.
- Retrievagen A (pH 6,0) est fourni sous forme de deux solutions distinctes qui doivent être mélangées
- Retrievagen B (pH 9,5) est fourni sous forme de solution prête à l’emploi
Spécification
Tampon à base de tris avec agents chimiques pour la récupération des épitopes | |
250 ml | |
9,5 |
Retrievagen B | |
Coloration immunohistochimique | |
RUO |