Learn More
BD Compte-gouttes pour réactif au chlorure ferrique
Identifiez les microorganismes sans mélanger ni mesurer les réactifs
Marque: BD 261190
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Beschreibung
Pour effectuer des tests, presser le compte-gouttes pour écraser l’ampoule. Inverser le compte-gouttes pour une distribution goutte à goutte pratique.
- Le compte-gouttes contient un approvisionnement d’un jour de réactif ou de solution colorante. Il est hermétiquement scellé à l’intérieur d’une ampoule.
- Des contrôles de la qualité stricts garantissent l’uniformité et la précision.
Spezifikation
Compte-gouttes pour réactif au chlorure ferrique | |
CE | |
Utilisé dans la différenciation des organismes capables de désamination de la phénylalanine |
50/boîte | |
Compte-gouttes | |
De 15° à 30°C |