Learn More
BD Lame pour coloration de Gram BBL™
Code produit. 11732964
Click to view available options
Quantité:
50 paquets
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11732964
Marque: BD 231401
Edge
Utilisée pour évaluer et contrôler la qualité des techniques et des réactifs utilisés dans la coloration de Gram. La lame pour coloration de Gram BD Difco™ BBL™ permet de faciliter les évaluations.
  • Format lame
  • Utilisé pour analyser : Réactifs de coloration de Gram 
  • 50 lames
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage 30°C
Quantité 50 paquets