Learn More
BD Tampon I de fixation Phosflow™
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Contient 250 ml d’une solution tampon 1X
- Optimisé pour une utilisation avec la marque BD Phosflow d’anticorps spécifiques aux protéines de signalisation intracellulaires phosphorylés
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 100°C |
| Dilution | 1 X |
| Type de produit | Tampon I de fixation |
| Quantité | 250 ml |
| À utiliser avec (application) | Fixation simultanée et perméabilisation des cellules avant la coloration intracellulaire |
| pH | 7,2 |
| Forme | Liquide |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Usage exclusivement réservé à la recherche.