Learn More
BD PhaSeal™ Protector Drug Vial Adapters
414.00€ - 1023.68€
Spécification
À utiliser avec (application) | For closed reconstitution and pressure equalization |
---|
Code produit | Marque | Couleur | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16460795
|
BD
515100 |
Blue Cap | Protector 14 | Vial with Neck Size: 13 mm (dia.) |
1023.68€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17860342
|
BD
515105 |
Green Cap | Protector P50 | Vial with Neck Size: 20 mm (dia.) |
414.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Spécification
For closed reconstitution and pressure equalization |