Learn More
BD TMRE MitoStatus Pharmingen™
Description
Dans les cellules qui subissent une apoptose, les protéines de la famille Bcl-2 pro-apoptotiques provoquent une perméabilisation de la membrane externe mitochondriale (MOMP), ce qui entraîne la libération du cytochrome C et l’activation subséquente de la caspase-9 et de la cascade apoptotique. Le MOMP est souvent corrélé avec la perte du potentiel de membrane mitochondriale interne (ΔΨm), qui peut être détecté à l’aide de colorants sensibles aux ΔΨm. Ces colorants cationiques lipophiles s’accumulent dans les mitochondries des cellules saines, mais pas dans les mitochondries qui ont perdu des ΔΨm en raison de l’induction de l’apoptose ou du traitement par un découpleur mitochondrial.
Le TMRE (ester éthylique de tétraméthylrhodamine) MitoStatus BD Pharmingen™ est un colorant fluorescent qui est facilement séquestré par les mitochondries actives, permettant une analyse par imagerie ou cytométrie en flux pour évaluer l’apoptose ou la dépolarisation mitochondriale. Les cellules non apoptotiques ou les cellules avec mitochondries polarisées présenteront une fluorescence rouge tandis que les cellules apoptotiques ou les cellules avec mitochondries dépolarisaires présenteront des niveaux réduits de fluorescence rouge. Le TMRE (ester éthylique de tétraméthylrhodamine) MitoStatus a un maximum d’excitation de 549 nm, mais est bien excité à la fois par les lasers bleus (par exemple 488 nm) et jaunes-verts (ex. 561 nm). Il a une émission maximale de 574 nm.
Spécification
Spécification
| Quantité | 25 mg |
| Tampon de stockage | Poudre lyophilisée |
| Spécificité du test | Testés en développement : Humain, souris. |
| Contenu et stockage | À l’arrivée, stocker la poudre sèche sous sa forme desséchée et à l’abri de la lumière à une température de ≤ -20°C jusqu’à son utilisation. La poudre de colorant est stable pendant au moins 12 mois si elle est stockée comme indiqué. Après reconstitution avec du DMSO, stocker la solution mère à ≤ -20°C en aliquotes de petits volumes. La solution mère est stable pendant au moins 6 mois si elle est stockée comme indiqué. |