Learn More
BD DRAQ7™
Utilisée pour colorer les acides nucléiques dans les cellules fixées. BD Pharmingen™ DRAQ7™ est également utilisée pour l’analyse du cycle cellulaire par la teneur en ADN, la visualisation nucléaire ou la discrimination de cellules nucléées à partir de débris ou de cellules nucléées.
Marque:  BD 564904
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15813959
  • 950.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Colorant d’ADN fluorescent rouge lointain
  • Imperméable aux cellules
  • Utilisée pour colorer les acides nucléiques dans les cellules fixées
  • Possède une longueur d’onde d’excitation maximale de 599/644 nm
Spécification
Spécification
Rouge lointain
Conserver non dilué à 4°C.
Colorant d’ADN
  • Testés en développement : Humain, souris.
  • Réactivité signalée : Rat
0.3mM
599/644 nm
  • Coloration des cellules vivantes pour l’analyse de viabilité par cytométrie en flux
  • Coloration des cellules fixes pour l’analyse de la teneur en ADN par cytométrie en flux
  • Coloration immunofluorescente de cellules fixes pour la visualisation nucléaire
1 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • DRAQ7 1.0ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,5-BIS{[2-(DIMETHYLAMINO) ETHYL]AMINO}-4,8-DIHYDROXYANTHRACENE-9,10-DIONE