Learn More
BD Diluant pour dosage OptEIAtrade;
Solution tampon protéique contenant du sérum de veau fœtal destinée à être utilisée dans les ensembles BD OptEIA ELISA
Marque: BD 555213
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pulliSert d’agent de blocage pour les plaques ELISA/liliSert de diluant pour les étalons / échantillons ELISA/liliUtilisé lors de la préparation du détecteur de travail décrit dans des protocoles spécifiques des ensembles BD OptEIA ELISA/li/ul/pSpécification
Diluant de dosage d’immunoréactif | |
500 mL | |
ELISA | |
4°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- assay dilutent
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one