Learn More
BD Carte de test circulaire Macro-Vue™ RPR (Rapid Plasma Reagin) 18 mm :Suspension antigénique
Code produit. 17352451
Click to view available options
Quantité:
Ampoule de 3 ml 10/échantillon
Ampoule de 3 ml 3/échantillon
Conditionnement:
10 pièces
3 pièces
La suspension antigénique de carte RPR contient de l’azoture de sodium, qui est nocif en cas d’ingestion. Dégage un gaz très toxique au contact d’un acide. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à grande eau. L’azoture de sodium peut réagir avec la plomberie en plomb et en cuivre pour former des azotures métalliques hautement explosifs. À la mise au rebut, rincer avec un grand volume d’eau pour éviter l’accumulation d’azoture.
Code produit. 17352451
Marque: BD 270333
Edge
This item is not returnable. View return policy
La suspension antigénique de carte RPR contient de l’azoture de sodium, qui est nocif en cas d’ingestion. Dégage un gaz très toxique au contact d’un acide. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à grande eau. L’azoture de sodium peut réagir avec la plomberie en plomb et en cuivre pour former des azotures métalliques hautement explosifs. À la mise au rebut, rincer avec un grand volume d’eau pour éviter l’accumulation d’azoture.
Procédure de test non tréponémique pour la détection sérologique de la syphilis
La suspension antigénique de carte RPR est un antigène cardiolipine de particules de carbone1 qui détecte la réagine, une substance similaire à un anticorps présente dans le sérum ou le plasma provenant de personnes syphilitiques. La réagine se lie à l’antigène de test, qui se compose de particules de cholestérol enrobées de cardiolipine-lécithine, provoquant une floculation macroscopique.
  • Produit recommandé lorsque le prélèvement sanguin veineux est utilisé et qu’un grand volume de sérum est disponible, comme dans les laboratoires de santé publique et clinique
  • Différents kits de tests de carte RPR sont disponibles avec toutes les fournitures nécessaires pour effectuer la procédure
  • Kit disponible dans un grand nombre de tailles
  • L’antigène et les composants nécessaires au test peuvent être achetés séparément
  • Les cartes de test sont disponibles en modèles avec 10, 15 et 30 points
  • Les distributeurs BD Dispenstirs™ sont inclus avec les tests pour servir de dispositifs de pipetage et d’étalage
  • Lorsqu’un échantillon contient des anticorps, la floculation entraîne une coagglutination des particules de carbone de l’antigène de la carte RPR, qui apparaissent comme des amas noirs sur le fond blanc de la carte
  • Les échantillons non réactifs semblent avoir une couleur gris clair uniforme
  • Dans certains cas particuliers, où il faut rapidement obtenir les résultats des tests non tréponémiques, et que l’échantillon est prélevé sous forme de plasma EDTA, la carte de test circulaire RPR 18 mm peut être utilisée si le test est effectué dans les 24 heures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Substances à analyser détectables Détection de la réagine présente dans le sérum des patients syphilitiques
Type Suspension antigénique
Formule Cardiolipine 0,003 %, lécithine 0,020 à 0,022 %, cholestérol 0,09 %, EDTA 0,0125 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,01 M, azoture de sodium 0,2 %, charbon 0,02 %, chlorure de choline 10 % p/v, eau désionisée/distillée
À utiliser avec (application) Détection sérologique de la syphilis
Quantité Ampoule de 3 ml 3/échantillon
compliance-icons
Product Identifier
  • BD BBL RPR Card Antigen Suspension, 3 ml
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium azide