Learn More
BD Seringues jetables Luer-Lok™ sans aiguille
Des aiguilles jetables et réutilisables PrecisionGlide™ et Yale™ sont disponibles
Marque:  BD 07940-22
Code produit. 11786178
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Des aiguilles jetables et réutilisables PrecisionGlide™ et Yale™ sont disponibles
  • Livrées avec protection d’embout
  • Toutes les seringues sont destinées à un usage général
  • Seringue de contrôle 14-827-52
  • Embout coulissant, embout / bouchon Luer-Lok™ disponible séparément
Les seringues avec deux capacités répertoriées offrent un affichage à double échelle.
Spécification
Spécification
1 mL
30 mL
Slip Tip