Learn More
BD Dispositif d’accès Luer-Lok™
Use for needleless collection of blood. BD Vacutainer™ Luer-Lok™ Access Device is a direct access collection device.
Marque: BD 36490200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- For needleless collection of blood
- Holder with preattached multiple sample, male adapter
- Compatible with female luer connections or IV ports designed for luer access
- Allows specimens to be collected into an evacuated tube
- Has blue color-coded threads to provide easy differentiation from other holder-based products
- Provides the security of a threaded locking luer connection, replacing luer slip devices
- Compatible with luer-activated ports for closed, direct urine sampling found in some Foley catheters (such as the Bard™ E-Z™ Lock Sampling Port)
- Sterile; latex-free
Spécification
Luer mâle | |
Ports Luer activés pour les échantillons urinaires prélevés directement en circuit fermé trouvés dans certaines sondes de Foley | |
Prélèvement sanguin, dispositif d’accès |
Pour un prélèvement sanguin sans aiguille | |
Oui | |
Sterile |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Non-returnable medical device
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu