Learn More
BD Integrins Sampler Kit
For routine testing of western blot analysis
Marque:  BD 611435
Code produit. 15845929
  • 1945.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Fibronectin, Integrin a2/VLA-2a, Integrin a3/VLA-3a, Integrin a5, Integrin aL/LFA-1a, Integrin aV / CD51, Integrin b1, Integrin b3, Integrin b4
Description
Description
  • Format: Purified
  • Storage buffer: Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 Kit