Learn More
BD Tampon de fixation ICC
Code produit. 15826168
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Contient de la formaline, ce qui est nocif et présumé cancérogène
Code produit. 15826168
Marque: BD 550010
Contient de la formaline, ce qui est nocif et présumé cancérogène
Pour la coloration immunocytochimique des cytokines
Utile pour la fixation de cellules non colorées et restant fixées aux lames microscopiques
  • Solution tampon saline de pH neutre
  • Utilisé pour préserver les cellules lymphoïdes des hommes et des rongeurs
Immunocytochimie (cytospines)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Type de produit Tampon de fixation ICC
Quantité 100 ml
À utiliser avec (application) Fixation de cellules non colorées sur des lames pour la coloration immunocytochimique des cytokines
Usage exclusivement réservé à la recherche