Learn More
BD Human IL-1β Set II
Click to view available options
Concentration:
3,9 à 250 pg/ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Capture antibody, detection antibody, enzyme reagent, standards, instruction/analysis certificate
To develop enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) for natural or recombinant human IL-1β in serum, plasma, and cell culture supernatants
Enzyme-linked immunosorbent assay
Spécification
Spécification
| Concentration | 3,9 à 250 pg/ml |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Nom | Human IL-1 beta Set II |
| Quantité | 20 Plates |
| Conditions de stockage | -80°C |
| Réactivité croisée | Human |