Learn More
BD HeLa Cell Lysate
Code produit. 15895929
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15895929
Marque: BD 611449
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Human Epitheloid Cervical Carcinoma
Cell or tissue lysates are a useful control for the western blotting application
A source that can be rich in endogenously expressed proteins, this lysate is convenient to use and provided in a denatured format allowing for immediate loading onto an SDS-PAGE gel.
  • Storage buffer: 1mg/mL in SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)
Western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Epitheloid Cervical Carcinoma
Quantité 500 μg
Tampon de stockage 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Espèces hôtes Human
Concentration 1 mg/mL
Contenu et stockage -20°C
Usage exclusivement réservé à la recherche