Learn More
BD Fournitures et systèmes de production de gaz GasPak™ EZ : sachets
Click to view available options
Type:
Système à poche CO2 EZ
Système à poche Campy EZ
Système à poche pour anaérobies EZ
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Sachets refermables en une étape
- Systèmes autonomes qui, après l’ajout d’eau, produisent une atmosphère anaérobie ou microaérophile adaptée à la culture d’organismes anaérobies ou microaérophiles
- Cette technologie sans chaleur minimise les condensats, ce qui permet une excellente visualisation des colonies bactériennes grâce à la poche
Spécification
Spécification
| Type | Système à poche Campy EZ |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Format | Sachets refermables |
| À utiliser avec (application) | Isolement primaire et culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz |
| À utiliser avec (équipement) | Récipient d’incubation BD GasPak EZ, petit |
| Comprend | Sachets refermables |
| Gamme de produits | GasPak |
| Quantité | 20 sachets |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering