Learn More
BD Fournitures et systèmes de production de gaz GasPak™ EZ : sachets
Utilisé dans la production de milieu anaérobie, microaérophile ou enrichi en CO2. Les fournitures et systèmes de production de gaz BD Difco™ GasPak™ EZ offrent un fonctionnement pratique sans catalyseur.
Marque:  BD 260684
Code produit. 11787194
  • 337.00€ / 20 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Sachets refermables en une étape
  • Systèmes autonomes qui, après l’ajout d’eau, produisent une atmosphère anaérobie ou microaérophile adaptée à la culture d’organismes anaérobies ou microaérophiles
  • Cette technologie sans chaleur minimise les condensats, ce qui permet une excellente visualisation des colonies bactériennes grâce à la poche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Système à poche CO2 EZ
Sachets refermables
Récipient d’incubation BD GasPak EZ, petit
GasPak™
Fermeture à glissière
Isolement primaire et culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz
Sachets refermables
20 sachets
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
BD Fournitures et systèmes de production de gaz GasPak™ EZ : sachets > Système à poche CO2